missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Aminoethyl)-2-[phenyl(phenylmethyl)amino]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide |
| CAS | 26953-37-7 |
| Molekylformel | C17 H21 N3 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Antazoline Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21) |
| LEDER | NCCNC(=O)CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-aminoethyl)-2-(N-benzylanilino)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.37 |
| Formel vikt | 283.1685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?