Läs mer
n-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1760-24-3 |
| Densitet | 1.02 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 261°C to 263°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008173 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.36 |
| Kvalitet | Research |