Läs mer
N-(2-aminoetyl)-4-(1,1-dimetyletyl)-2,6-dimetylbensenacetamid, TRC
Produktkod. 30133450
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133450 100 mg
30005754 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608945100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94266-17-8
Molekylformel C16 H26 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 262.39
Synonym Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-, N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamide, N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Xylometazoline Imp. A (EP), Xylometazoline Rel. Comp. A (USP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(tert-butyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
IUPAC-namn N-(2-aminoetyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
Formel vikt 262.2045