missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide dihydrochloride |
| CAS | 1177141-67-1 |
| Molekylformel | C11 H12 Cl N3 O2 S . 2 Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClN3O2S.2ClH/c12-10-1-2-11(18(16,17)15-6-4-13)9-7-14-5-3-8(9)10;;/h1-3,5,7,15H,4,6,13H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NCCNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2ccncc12 |
| IUPAC-namn | N-(2-aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.67 |
| Formel vikt | 356.9872 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?