Läs mer
N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 116970-50-4 |
| Molekylformel | C11 H13 N3 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c12-5-7-14-17(15,16)11-3-1-2-9-8-13-6-4-10(9)11;/h1-4,6,8,14H,5,7,12H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12 |
| IUPAC-namn | N-(2-aminoethyl)isoquinoline-5-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.77 |
| Formel vikt | 287.0495 |