Läs mer
N-(2-Aminoethyl)acetamide, TRC
Produktkod. 30132656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132656 5 g
30135157 10 g
30009895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132656 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5043435G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1001-53-2
Molekylformel C4 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 102.135
Synonym 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
IUPAC-namn N-(2-aminoethyl)acetamide
LEDER CC(=O)NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Aminoethyl)acetamide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Formel vikt 102.0793