Läs mer
N-(2-aminoetyl)acetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)acetamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 102.0793 |