Läs mer
N-(2-aminoetyl)bensamid, TRC
Produktkod. 30326232
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30326232 50 mg
1 options
Produktkod. 30326232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61502850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Aminoethyl)benzamide
CAS 1009-17-2
Molekylformel C9H12N2O
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O/c10-6-7-11-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12)
LEDER NCCNC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn N-(2-aminoetyl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Formel vikt 164.095