Läs mer
N-(2-aminoetyl)bensamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)benzamide |
| CAS | 1009-17-2 |
| Molekylformel | C9H12N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O/c10-6-7-11-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | NCCNC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-(2-aminoetyl)bensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.095 |