missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(2-Aminoethyl)-beta-alanine sodium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310556
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310556 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310556 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10202355WL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt
CAS 84434-12-8
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H11 N2 O2 . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-, monosodium salt (9CI), KV 1386, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine sodium salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2.Na/c6-2-4-7-3-1-5(8)9;/h7H,1-4,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].NCCNCCC(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;3-(2-aminoethylamino)propanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 154.143
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154.072 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.