Läs mer
N-(2-Aminoethyl)biotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)biotinamide |
| CAS | 111790-37-5 |
| Molekylformel | C12 H22 N4 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Biotin Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N4O2S/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18)/t8-,9-,11-/m0/s1 |
| LEDER | NCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-(2-aminoethyl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.39 |
| Formel vikt | 286.1463 |