Läs mer
N-(2-aminoetyl)glycin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16627052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16627052 1 g
1 options
Produktkod. 16627052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465870010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24123-14-6 | C4H10N2O2 | 118,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor AMINOETYLGLYCIN
Kemiskt namn eller material N-(2-Aminoethyl)glycine
CAS 24123-14-6
Smältpunkt 142 °C till 147 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 290 °C
Flampunkt 129 °C
Infrarött spektrum Konformerar
Analysprocentintervall 96,0 till 104,0 % (Titrering med NaOH)
Förpackning glasflaska
Molekylformel C4H10N2O2
MDL-nummer MFCD00144824
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel PIINGYXNCHTJTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCNCC(O)=O
IUPAC-namn 2-[(2-aminoetyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 118.14
Formel vikt 118.14
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2-Aminoethyl)glycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Aminoethyl)glycine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.