Läs mer
N-(2-Aminoethyl)glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2/c5-1-2-6-3-4(7)8/h6H,1-3,5H2,(H,7,8) |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 118.0742 |
| Frakt skick | Room Temperature |