Läs mer
N-(2-Aminoethyl)maleimide Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)maleimide Trifluoroacetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2.C2HF3O2/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;3-2(4,5)1(6)7/h1-2H,3-4,7H2;(H,6,7) |
| Formel vikt | 254.0514 |
| Procent renhet | >95% |