Läs mer
N-(2-Aminoethyl)-N'-(5-bromo-6-quinoxalinyl)thiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| CAS | 134892-47-0 |
| Molekylformel | C11 H12 Br N5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thiourea, N-(2-aminoethyl)-N'-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrN5S/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18) |
| LEDER | NCCNC(=S)Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| IUPAC-namn | 1-(2-aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.2155 |
| Formel vikt | 324.9997 |