missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC

Produktkod. 30315302
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315302 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608895100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 121492-06-6
Molekylformel C8H18N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Aminoethyl(methyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-Methylpropan-2-yl N-(2-Aminoethyl)-N-methylcarbamate, N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-N-(tert-butoxycarbonyl)amine, N-(2-Aminoethyl)-N-methylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, N-Boc-N-methylethylenediamine, tert-Butyl 2-aminoethyl(methyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)-N-(methyl)carbamate, tert-Butyl N-Methyl-N-(2-aminoethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
LEDER CN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 174.24
Formel vikt 174.1368
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.