Läs mer
N-(2-aminoetyl)piperidin, 98 %
Produktkod. 10265970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265970 5 mL Glasflaska 5ml
10636544 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10265970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161610050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27578-60-5
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD00006516
InChI-nyckel CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
IUPAC-namn 2-piperidin-1-yletanamin
LEDER C1CCN(CC1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Aminoethyl)piperidine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 186°C
Flampunkt 57°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4730 to 1.475
Kvantitet 5 mL
Beilstein 20, 67
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.