missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Aminophenyl)-N’-phenylheptanediamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminophenyl)-N'-phenylheptanediamide |
| CAS | 537034-15-4 |
| Molekylformel | C19 H23 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O2/c20-16-11-7-8-12-17(16)22-19(24)14-6-2-5-13-18(23)21-15-9-3-1-4-10-15/h1,3-4,7-12H,2,5-6,13-14,20H2,(H,21,23)(H,22,24) |
| LEDER | Nc1ccccc1NC(=O)CCCCCC(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N'-(2-aminophenyl)-N-phenylheptanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.4 |
| Formel vikt | 325.179 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?