Läs mer
Nε-2-Azidoethyloxycarbonyl-L-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nepsilon-2-Azidoethyloxycarbonyl-L-lysine |
| CAS | 1167421-25-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9H17N5O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N6-[(2-Azidoethoxy)carbonyl]-L-lysine, (2S)-2-Amino-6-[[(2-azidoethoxy)carbonyl]amino]hexanoic Acid, (S)-2-Amino-6-[(2-azidoethoxy)carbonylamino]hexanoic Acid, N6-[(2-Azidoethoxy)carbonyl]-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N5O4/c10-7(8(15)16)3-1-2-4-12-9(17)18-6-5-13-14-11/h7H,1-6,10H2,(H,12,17)(H,15,16)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCCCNC(=O)OCCN=[N+]=[N-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-6-(2-azidoethoxycarbonylamino)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.26 |
| Visa mer |