Läs mer
N-(2-Benzoyl-4-klorofenyl)-2-klor-N-metylacetamid, TRC
Produktkod. 30135017
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135017 500 mg
30010159 1 g
30004242 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135017 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB208405500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6021-21-2
Molekylformel C16 H13 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 322.19
Synonym 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Imp. B (EP)
IUPAC-namn N-(2-benzoyl-4-klorofenyl)-2-klor-N-metylacetamid
LEDER CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Formel vikt 321.0323
Procent renhet >95%