Läs mer
N-(2-Benzoyl-4-klorofenyl)formamid, TRC
Produktkod. 30348581
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30348581 100 mg
1 options
Produktkod. 30348581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB207890100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)formamide
CAS 10352-28-0
Molekylformel C14H10ClNO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2'-Benzoyl-4'-chloroformanilide, 5-Chloro-2-formamidobenzophenone, NSC 338521
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-7-13(16-9-17)12(8-11)14(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,16,17)
LEDER Clc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn N-(2-benzoyl-4-klorofenyl)formamid
Molekylvikt (g/mol) 259.69
Formel vikt 259.04