Läs mer
N-2-bensyloxifyrenyl alfa-benziliden-d5 isobutyrylacetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-2-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide |
| CAS | 1020719-18-9 |
| Molekylformel | C26 D5 H20 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-2-Benzyloxyphenyl A-Benzilidene-D5 Isobutyrylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)22(17-20-11-5-3-6-12-20)26(29)27-23-15-9-10-16-24(23)30-18-21-13-7-4-8-14-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b22-17+/i3D,5D,6D,11D,12D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (2E)-4-metyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)metylid]-N-(2-fenylmetoxyfenyl)pentanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.51 |
| Formel vikt | 404.2148 |