Läs mer
N-2-bensyloxifyrenyl alfa-benziliden-d5 isobutyrylacetamid, TRC
Produktkod. 30339214
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30339214 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30339214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28763150MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-2-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-18-9
Molekylformel C26 D5 H20 N O3
Kvantitet 50 mg
Synonym N-2-Benzyloxyphenyl A-Benzilidene-D5 Isobutyrylacetamide
InChI formel InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)22(17-20-11-5-3-6-12-20)26(29)27-23-15-9-10-16-24(23)30-18-21-13-7-4-8-14-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b22-17+/i3D,5D,6D,11D,12D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (2E)-4-metyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)metylid]-N-(2-fenylmetoxyfenyl)pentanamid
Molekylvikt (g/mol) 404.51
Formel vikt 404.2148