Läs mer
N-[2-[Bis(karboxymetyl)amino]etyl]-N-nitroso-glycin, TRC
Produktkod. 30346329
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30346329 25 mg
1 options
Produktkod. 30346329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB86796025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine
CAS 862542-34-5
Molekylformel C8 H13 N3 O7
Kvantitet 25 mg
Synonym 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
LEDER O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[karboxymetyl-[2-[karboxymetyl(nitro)amino]etyl]amino]ättiksyra] ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 263.21
Formel vikt 263.0753