Läs mer
N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)urea |
| CAS | 1503129-12-1 |
| Molekylformel | C7H6BrFN2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrFN2O/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| LEDER | NC(=O)Nc1c(F)cccc1Br |
| IUPAC-namn | (2-bromo-6-fluorophenyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.04 |
| Formel vikt | 231.9648 |