Läs mer
N-(2-bromoetyl-d4)ftalimid, TRC
Produktkod. 30347527
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30347527 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30347527 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB683977100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide
CAS 1009307-39-4
Molekylformel C10 D4 H4 Br N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4)
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
LEDER [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 258.105
Formel vikt 256.999