Läs mer
N-(2-bromoetyl-d4)ftalimid, TRC
Produktkod. 30332287
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30332287 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30332287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6839771G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide
CAS 1009307-39-4
Molekylformel C10 D4 H4 Br N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4)
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
LEDER [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 258.105
Formel vikt 256.999