Läs mer
N-(2-bromotyl)ftalimid, 97 %
Produktkod. 10646482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646482 25 g Glasflaska 25g
10509990 100 g Glasflaska 100g
13468308 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106970250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 574-98-1
Molekylformel C10H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 254.08
MDL-nummer MFCD00005902
InChI-nyckel CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
IUPAC-namn 2-(2-brometyl)isoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Namnnotering 99+%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 81,0 °C till 84,0 °C
Färg Beige eller Rosa till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (på torrt ämne) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 21,461
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel ca.10 g/l, knappt lösliga i etan och eter
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.