Läs mer
N-(2-bromoetyl)ftalimid, 97+%
Produktkod. 11464793
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464793 500 g 500g
11444793 25 g 25g
11454793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464793 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12164.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254,083 g/mol
N-(2-Brometyl)ftalimid är en mellanprodukt som används i organisk syntes. Det kan reagera med fenylmagnesiumbromid för att få 2-(2-bromo-etyl)-3-hydroxi-3-fenyl-isoindolin-1-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden N
-(2-Brometyl)ftalimid är en intermediär som används i organisk syntes. Det kan reagera med fenylmagnesiumbromid för att få 2-(2-bromo-etyl)-3-hydroxi-3-fenyl-isoindolin-1-on.
Löslighet Lösligt i vatten (224 mg/L vid 25
C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 574-98-1
Molekylformel C10H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 254.083
MDL-nummer MFCD00005902
InChI-nyckel CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
IUPAC-namn 2-(2-brometyl)isoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N- (2-Bromoethyl)phthalimide
Smältpunkt 80 °C till 84 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 148736
Löslighetsinformation Löslig i vatten (224 mg/L vid 25 °C).
Formel vikt 254.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.