Läs mer
N-(2-bromoetyl)ftalimid, TRC
Produktkod. 30340130
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30340130 10 g
1 options
Produktkod. 30340130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68397510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Bromoethyl)phthalimide
CAS 574-98-1
Molekylformel C10H8BrNO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl Bromide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide, N-(beta-Bromoethyl)phthalimide, NSC 2688, beta-Phthalimidoethyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
LEDER BrCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(2-bromoetyl)isoindol-1,3-Díon
Molekylvikt (g/mol) 254.08
Formel vikt 252.9738