Läs mer
N-(2-Bromophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342437 1 g 1g
11358225 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10098.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5391-30-0
Molekylformel C7H7BrN2S
Molekylvikt (g/mol) 231.111
MDL-nummer MFCD00041146
InChI-nyckel QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
PubChem CID 2735618
IUPAC-namn (2-bromfenyl)tiourea
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Bromophenyl)thiourea
Smältpunkt 124°C to 126°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2718427
Formel vikt 231.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.