Läs mer
N-(2-Butynyl)phthalimide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15470408
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470408 25 g 25g
15460408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53509.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113439-83-1
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.21
MDL-nummer MFCD00160830
InChI-nyckel COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-butynyl phthalimide, 2-but-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-but-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-1bscb, 1-phthalimido-2-butyne, 4-phthalimido-2-butyne, 2-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-butyn-1-yl
PubChem CID 8063352
IUPAC-namn 2-but-2-ynylisoindole-1,3-dione
LEDER CC#CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Butynyl)phthalimide
Smältpunkt 219°C to 223°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%