missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt |
| CAS | 22979-96-0 |
| Molekylformel | C9 H8 N O4 . K |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[(carboxymethyl)amino]-, potassium salt (1:1), Anthranilic acid, N-(carboxymethyl)-, monopotassium salt (8CI), N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4.K/c11-8(12)5-10-7-4-2-1-3-6(7)9(13)14;/h1-4,10H,5H2,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].OC(=O)c1ccccc1NCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;2-(2-carboxyanilino)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vikt | 233.009 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?