Läs mer
N-(2-Chloro-1-oxopropyl)glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chloro-1-oxopropyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8ClNO3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 165.0193 |
| Frakt skick | Room Temperature |