Läs mer
N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methylmethanaminium Hexafluorophosphate, TRC
Produktkod. 30355535
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355535 10 g
30350508 5 g
30368537 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30355535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC29332510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 249561-98-6
Molekylformel C7 H14 Cl N2 . F6 P
Molekylvikt (g/mol) 306.62
Synonym Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI)
IUPAC-namn [2-chloro-3-(dimethylamino)prop-2-enylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
LEDER CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
Formel vikt 306.0487
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.