Läs mer
N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methylmethanaminium Hexafluorophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1 |
| Formel vikt | 306.0487 |