Läs mer
Alfa Aesar™ N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide
Produktkod. 11430000
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11430000
Brand: Alfa Aesar™ H50547.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 278610-39-2
Molekylformel C9H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.60
MDL-nummer MFCD00111928
InChI-nyckel JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide
PubChem CID 2781068
IUPAC-namn 1-(2-chloropyridin-3-yl)pyrrole-2,5-dione
LEDER ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.61