Läs mer
N-(2-klor-4-pyrimidinyl)-2,3-dimetyl-2H-indazol-6-amin, TRC
Produktkod. 30134037
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134037 10 g
30004360 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134037 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38008010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 444731-74-2
Molekylformel C13 H12 Cl N5
Molekylvikt (g/mol) 273.7209
Synonym Pazopanib related, GW 790323X
IUPAC-namn N-(2-kloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimetylindazol-6-amin
LEDER Cc1c2ccc(Nc3ccnc(Cl)n3)cc2nn1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-12-5-6-15-13(14)17-12/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Formel vikt 273.0781