missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClF3NO2/c1-6(2)10(11(18)19)17-9-4-3-7(5-8(9)13)12(14,15)16/h3-6,10,17H,1-2H3,(H,18,19)/t10-/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 295.0587 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?