Läs mer
N-[(2-klor-5-tiazyl)metyl]-N'-nitroguanidin, TRC
Produktkod. 30138619
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138619 500 mg
30008892 250 mg
30009293 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC597070500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135018-15-4
Molekylformel C5 H6 Cl N5 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 235.65
Synonym N-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-N'-nitroguanidine, CGA 265307, TZNG
IUPAC-namn 1-[(2-klor-1,3-tiazol-5-yl)metyl]-3-nitroguanidin
LEDER [O-][N+](=O)NC(=N)NCc1cnc(Cl)s1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clothianidin-desmethyl
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6ClN5O2S/c6-4-8-1-3(14-4)2-9-5(7)10-11(12)13/h1H,2H2,(H3,7,9,10)
Formel vikt 234.9931