Läs mer
N-(2-Klor-6-metylfenyl)-2-[(6-klor-2-metyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-tiazolkarboxamid, TRC
Produktkod. 30366890
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30366890 1 g
1 options
Produktkod. 30366890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3692901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]thiazole-5-carboxamide
CAS 302964-08-5
Molekylformel C16 H13 Cl2 N5 O S
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide, 2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2N5OS/c1-8-4-3-5-10(17)14(8)23-15(24)11-7-19-16(25-11)22-13-6-12(18)20-9(2)21-13/h3-7H,1-2H3,(H,23,24)(H,19,20,21,22)
LEDER Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(Cl)nc(C)n3)s2
IUPAC-namn N-(2-klor-6-metylfenyl)-2-[(6-klor-2-metylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3-tiazol-5-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 394.28
Formel vikt 393.0218