Läs mer
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea, MedChemExpress
Beskrivning
N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea |
| CAS | 97627-24-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12ClN3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (477.63 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=NC=C1)NC2=C(C)C=CC=C2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.71 |
| Formel vikt | 261.71 |
| Visa mer |