Läs mer
N-(2-Chlorobenzyl)-2-(1H-indol-3-yl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(1H-indol-3-yl)ethanamine |
| CAS | 155503-32-5 |
| Molekylformel | C17H17N2Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN2/c18-16-7-3-1-5-14(16)11-19-10-9-13-12-20-17-8-4-2-6-15(13)17/h1-8,12,19-20H,9-11H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1CNCCc2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | N-[(2-chlorophenyl)methyl]-2-(1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.78 |
| Formel vikt | 284.108 |