Läs mer
N-(2-Chlorobenzyl)-2-(2-thienyl)ethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNS.ClH/c14-13-6-2-1-4-11(13)10-15-8-7-12-5-3-9-16-12;/h1-6,9,15H,7-8,10H2;1H |
| Formel vikt | 287.0302 |