Läs mer
N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 60612-23-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H14 Cl N S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP), Ticlopidine Imp. I (EP), N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity I as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNS.ClH/c14-13-6-2-1-4-11(13)10-15-8-7-12-5-3-9-16-12;/h1-6,9,15H,7-8,10H2;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccccc1CNCCc2cccs2 |
| IUPAC-namn | N-[(2-chlorophenyl)methyl]-2-thiophen-2-ylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |