missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Dihydrochloride |
| CAS | 5590-29-4 |
| Molekylformel | C4H13Cl3N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)-Ethylenediamine Dihydrochloride, N1-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11ClN2.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4,6H2;1H |
| LEDER | FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O.FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O |
| IUPAC-namn | N'-(2-chloroethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.52 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?