Läs mer
N-(2-kloretyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10062240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10062240 50 g 50g
10573931 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184520500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7355-58-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7355-58-0
Molekylformel C4H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 121.57
MDL-nummer MFCD00000965
InChI-nyckel HSKNJSHFPPHTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloroethyl acetamide, acetamide, n-2-chloroethyl, n-2-chloro-ethyl-acetamide, n-acetyl-2-chloroethylamine, n 2-chloroethyl acetamide, n-acetyl-ss-chlorathylamin, acmc-1bi05, n-2-chloroethyl-acetamide, 4-04-00-00449 beilstein handbook reference
PubChem CID 81815
IUPAC-namn N-(2-kloretyl)acetamid
LEDER CC(=O)NCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chloroethyl)acetamide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CONHCH2CH2Cl
Brytningsindex 1.4770 to 1.48
Kvantitet 50 g
Formel vikt 121.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2-Chloroethyl)acetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.