Läs mer
N-(2-Chloroethyl)benzamide, 97%
Produktkod. 11362416
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362416 10 g 10g
11372416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06212.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26385-07-9 | C9H10ClNO | 183.635 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26385-07-9
Molekylformel C9H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 183.635
MDL-nummer MFCD00000964
InChI-nyckel FYQJUYCGPLFWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloroethyl benzamide, benzamide, n-2-chloroethyl, acmc-1cb5c, 2-benzoylamino-ethyl chloride, fyqjuycgplfwqr-uhfffaoysa, n-2-chloroethyl benzamide 10g
PubChem CID 101439
IUPAC-namn N-(2-kloretyl)bensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chloroethyl)benzamide
Smältpunkt 101°C to 105°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1943939
Formel vikt 183.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.