Läs mer
N-(2-Chloroethyl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chloroethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 6453-86-7 |
| Molekylformel | C8H10ClNO2S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO2S/c9-6-7-10-13(11,12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2 |
| LEDER | ClCCNS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.69 |
| Formel vikt | 219.0121 |