Läs mer
N-(2-chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10626630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10626630 5 g Glass bottle 5g
10301190 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436300050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 55-43-6
Molekylformel C16H19Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 296.24
MDL-nummer MFCD00012518
InChI-nyckel LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenamine hydrochloride, n-2-chloroethyl dibenzylamine hydrochloride, sympatholytin, n,n-dibenzyl-2-chloroethanamine hydrochloride, n,n-dibenzyl-2-chloroethylamine hydrochloride, dibenzylchlorethamine hydrochloride, dibenzylchlorethylamine hydrochloride, n,n-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldibenzylamine hydrochloride, 2-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride
PubChem CID 5925
LEDER [H+].[Cl-].ClCCN(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 188°C to 194°C
Färg White
Elementaranalys 63.2 to 66.5% C, 4.5 to 4.9% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,3009
IUPAC-namn hydrogen dibenzyl(2-chloroethyl)amine chloride
Formel vikt 296.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.